1-Bromo-2,2-dimethoxypropane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A11139.09
A11139.18
A11139.30
A11139.09EA
41.6
EUR
A11139.09
A11139.18
A11139.30
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane ≥98%
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Purity: 98%
CAS No.: 126-38-5
Molecular Formula: C5H11BrO2
Formula Weight: 183.05
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 83-87°/80mm
Beilstein Reference: 2036095
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000208
Formula:
BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃ Peso molecolare: 183,05 g/mol Punto di ebollizione: 83…87 °C (80 mmHg) Densità: 1,354 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000208 CAS Number: 126-38-5 EINECS: 204-784-7 UN: 3271 ADR: 3,III |