Bromoacetaldehyde diethyl acetal 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ Punto di ebollizione: 66…67 °C (18 mmHg) Densità: 1,28 g/cm³ Flash Pt: 61 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000214 CAS Number: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |