Stampa…
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11217.14 A11217.06 A11217.22
A11217.14EA 254 EUR
A11217.14 A11217.06 A11217.22
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane ≥99%
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 22094-18-4 Molecular Formula: C5H10Br2O2 Formula Weight: 261.95 Melting Point: 64-67° Beilstein Reference: 1698992
Formula: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
Peso molecolare: 261,94 g/mol
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051792
CAS Number: 22094-18-4