Stampa…
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
A14948.22EA 636 EUR
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone ≥97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Purity: 97% CAS No.: 431-35-6 Molecular Formula: BrCH2COCF3 Formula Weight: 190.95 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Pungent Melting Point: -80° Boiling Point: 85-87° Beilstein Reference: 1703387 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00039237
Formula: BrH₂CC(O)CF₃
Punto di ebollizione: 85…87 °C
Punto di fusione: < –80 °C
Densità: 1,822
Flash Pt: –2 °C (28 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039237
CAS Number: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3,II