1-Bromoperfluorooctane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Perflubron, 1-Bromoheptadecafluorooctane, Perfluorooctyl bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 423-55-2
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 498.98
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3050
Melting Point: 6°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 2016022
Merck Reference: 14,7156
MDL No.: MFCD00042082
Formula:
BrF₂C(CF₂)₆CF₃ Peso molecolare: 498,96 g/mol Punto di ebollizione: 141…143 °C Punto di fusione: 6 °C Densità: 1,930 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042082 CAS Number: 423-55-2 EINECS: 207-028-4 Merck Index: 14,7156 |