Stampa…
1-Bromoperfluorooctane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perflubron, 1-Bromoheptadecafluorooctane, Perfluorooctyl bromide
386790100 386790500
ACRO386790100EA 104 EUR
ACRO386790100 ACRO386790500
1-Bromoperfluorooctane 99%
1-Bromoperfluorooctane
Formula: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Peso molecolare: 498,96 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,93 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042082
CAS Number: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Merck Index: 12,07299
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %