Stampa…
Bromotrichloromethane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
8.01986.0100EA 113 EUR
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
Bromotrichloromethane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bromotrichloromethane
Formula: BrCl₃C
Punto di ebollizione: 105 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000783
CAS Number: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 198.28 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 49 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.5051 (20 °C, 589 nm)
Density 2.01 g/cm3 (20 °C)