Bromotrichloromethane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A10824.22
A10824.36
A10824.22EA
37.1
EUR
A10824.22
A10824.36
Bromotrichloromethane ≥97%
Bromotrichloromethane
Purity: 97%
CAS No.: 75-62-7
Molecular Formula: CBrCl3
Formula Weight: 198.28
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5060
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1732543
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000783
Formula:
BrCl₃C Peso molecolare: 198,27 g/mol Punto di ebollizione: 104…105 °C Punto di fusione: –6 °C Densità: 2,015 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000783 CAS Number: 75-62-7 EINECS: 200-886-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |