Stampa…
Bromotrichloromethane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
107491000 107492500
ACRO107491000EA 39.7 EUR
ACRO107491000 ACRO107492500
Bromotrichloromethane 99%
Bromotrichloromethane
Formula: BrCl₃C
Punto di ebollizione: 105 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,997 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000783
CAS Number: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %