Stampa…
1-Bromo-5-chloropentane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
221210050 221210250 221211000
ACRO221210050EA 22.8 EUR
ACRO221210050 ACRO221210250 ACRO221211000
1-Bromo-5-chloropentane 98%
1-Bromo-5-chloropentane
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Punto di ebollizione: 210…212 °C (760 mmHg)
Densità: 1,4 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001016
CAS Number: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4826 to 1.4846 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %