1-Bromo-4-chlorobutane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Punto di ebollizione: 80…82 °C (30 mmHg) Densità: 1,48 g/cm³ Flash Pt: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001010 CAS Number: 6940-78-9 EINECS: 230-089-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |