1-Bromo-2-chloroethane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethylene chlorobromide
Purity: 98%
CAS No.: 107-04-0
Molecular Formula: C2H4BrCl
Formula Weight: 143.42
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4900
Odour: Sweet
Melting Point: -18°
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 605265
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000962
Formula:
BrH₂CCH₂Cl Peso molecolare: 143,41 g/mol Punto di ebollizione: 106…107 °C Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,726 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000962 CAS Number: 107-04-0 EINECS: 203-456-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |