Stampa…
1-Bromo-2-chloroethane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethylene chlorobromide
214181000 214185000
ACRO214181000EA 43.9 EUR
ACRO214181000 ACRO214185000
1-Bromo-2-chloroethane 98%
1-Bromo-2-chloroethane
Formula: BrH₂CCH₂Cl
Peso molecolare: 143,41 g/mol
Punto di ebollizione: 106…107 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,73 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000962
CAS Number: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %