1-Bromo-1-chloroethane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L01910.04
L01910.09
L01910.04EA
91.5
EUR
L01910.04
L01910.09
1-Bromo-1-chloroethane ≥98%
1-Bromo-1-chloroethane
Purity: 98%
CAS No.: 593-96-4
Molecular Formula: CH3CHBrCl
Formula Weight: 143.42
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 82-83°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00018842
Formula:
BrClHCCH₃ Peso molecolare: 143,41 g/mol Punto di ebollizione: 82…83 °C Densità: 1,667 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018842 CAS Number: 593-96-4 EINECS: 209-820-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |