Stampa…
1,2-Dibromotetrachloroethane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
158460250 158461000
ACRO158460250EA 36.1 EUR
ACRO158460250 ACRO158461000
1,2-Dibromotetrachloroethane 97%
1,2-Dibromotetrachloroethane
Formula: BrCl₂CCBrCl₂
Punto di ebollizione: 222 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220…222 °C
Densità: 2,71 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000780
CAS Number: 630-25-1
EINECS: 211-136-7
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %