Stampa…
3-Bromobutanone ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabiised with magnesium oxide (MgO) < 1 %
A10186.30 A10186.18 A10186.09
A10186.30EA 1058 EUR
A10186.30 A10186.18 A10186.09
3-Bromobutanone ≥97% stabilizzato
3-Bromobutanone
Stabilized with 1% magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 814-75-5 Molecular Formula: C4H7BrO Formula Weight: 151.01 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4590 Odour: Pungent Boiling Point: 69-70°/70mm Beilstein Reference: 906773 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00013538
Formula: H₃CC(O)BrCHCH₃
Peso molecolare: 151 g/mol
Punto di ebollizione: 69…70 °C (70 mmHg)
Densità: 1,438
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013538
CAS Number: 814-75-5
EINECS: 212-404-6
UN: 2922
ADR: 8,II