Tetrabromomethane, (max. 6% H₂O) 98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 558-13-4
Molecular Formula: CBr4
Formula Weight: 331.63
Melting Point: 90-95°
Boiling Point: 190°
UN No.: 2516
MDL No.: MFCD00000117
Formula:
Br₄C Punto di ebollizione: 190 °C Punto di fusione: 90…95 °C Densità: 3,420 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000117 CAS Number: 558-13-4 EINECS: 209-189-6 UN: 2516 ADR: 6.1,III |