Stampa…
Tetrabromomethane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
325150050 325151000 325155000
ACRO325150050EA 40.4 EUR
ACRO325150050 ACRO325151000 ACRO325155000
Tetrabromomethane 98%
Tetrabromomethane
Formula: Br₄C
Punto di ebollizione: 190 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 88…93 °C
Densità: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000117
CAS Number: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline solid
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥97.5 % (On organic basis)
Stabilizer May contain water as stabilizer