Stampa…
Bromoetano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Bromic ether, Hydrobromic ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00871.0250 8.00871.1000
8.00871.0250EA 35.3 EUR
8.00871.0250 8.00871.1000
Bromoetano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bromoetano
Formula: BrH₂CCH₃
Peso molecolare: 108.97 g/mol
Punto di ebollizione: 38.4
Punto di fusione: –118 °C
Densità: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000232
CAS Number: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03807
Visualizza i codici
Solubility 9 g/l (20 °C)
Melting Point -118 °C
Molar Mass 108.96 g/mol
Boiling Point 37 - 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 510 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.4236 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6.7 - 11.3 %(V)
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials