Stampa…
Bromoetano ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12804.0E A12804.22 A12804.36 A12804.PG
A12804.0EEA 104 EUR
A12804.0E A12804.22 A12804.36 A12804.PG
Bromoetano ≥98%
Bromoetano
Purity: 98% CAS No.: 74-96-4 Molecular Formula: C2H5Br Formula Weight: 108.97 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.461 Refractive Index: 1.4235 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless Odour: Ether-like Melting Point: -119° Boiling Point: 37-39° Beilstein Reference: 1209224 Merck Reference: 14,3771 UN No.: 1891 MDL No.: MFCD00000232
Formula: BrH₂CCH₃
Punto di ebollizione: 37…39 °C
Punto di fusione: –119 °C
Densità: 1,461
Flash Pt: –23 °C (–9 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000232
CAS Number: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3771