Stampa…
Bromoetano 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromic ether, Hydrobromic ether
330350050 330351000
ACRO330350050EA 20.1 EUR
ACRO330350050 ACRO330351000
Bromoetano 99+%, extra puro
Bromoetano
Formula: BrH₂CCH₃
Peso molecolare: 108.97 g/mol
Punto di ebollizione: 38.4
Punto di fusione: –119 °C
Densità: 1.46 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000232
CAS Number: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03807
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.0005 % (as HBr)