Stampa…
Bromoetano 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromic ether, Hydrobromic ether
154210010 154215000 154210025
ACRO154210010EA 76.6 EUR
ACRO154210010 ACRO154215000 ACRO154210025
Bromoetano 98%, puro
Bromoetano
Formula: BrH₂CCH₃
Peso molecolare: 108.97 g/mol
Punto di ebollizione: 38.4
Punto di fusione: –119 °C
Densità: 1.46 g/cm³
Flash Pt: –23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000232
CAS Number: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03807
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥97.5 %