Stampa…
2-Bromopropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01668.0250 8.01668.1000
8.01668.0250EA 32.9 EUR
8.01668.0250 8.01668.1000
2-Bromopropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Bromopropano
Formula: H₃CBrCHCH₃
Punto di ebollizione: 59 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000147
CAS Number: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230
Visualizza i codici
Solubility 3.18 g/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 59 - 60 °C
Vapor Pressure 224 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.4252 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.6 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)