2-Bromopropano ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-26-3
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 19°(66°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.310
Refractive Index: 1.4255
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -89°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 741852
Merck Reference: 14,5210
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000147
Formula:
H₃CBrCHCH₃ Peso molecolare: 122,99 g/mol Punto di ebollizione: 59…60 °C Punto di fusione: –89 °C Densità: 1,310 Flash Pt: 19 °C (66 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000147 CAS Number: 75-26-3 EINECS: 200-855-1 UN: 2344 ADR: 3,II Merck Index: 14,5210 |