Stampa…
2-Bromopropano 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
107320010 107322500 107320025 107320100
ACRO107320010EA 113 EUR
ACRO107320010 ACRO107322500 ACRO107320025 ACRO107320100
2-Bromopropano 99%
2-Bromopropano
Formula: H₃CBrCHCH₃
Punto di ebollizione: 59 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 1,31 g/cm³
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000147
CAS Number: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %