Stampa…
2-Bromononane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
L07387.03 L07387.06
L07387.03EA 32 EUR
L07387.03 L07387.06
2-Bromononane ≥97%
2-Bromononane
Purity: 97% CAS No.: 2216-35-5 Molecular Formula: C9H19Br Formula Weight: 207.16 Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 208-209° MDL No.: MFCD00017865
Formula: H₃CBrCH(CH₂)₆CH₃
Peso molecolare: 207,15 g/mol
Punto di ebollizione: 208…209 °C
Densità: 1,081
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017865
CAS Number: 2216-35-5
EINECS: 218-688-8