2-Bromobutan ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 78-76-2
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.03
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.260
Refractive Index: 1.4369
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -112°
Boiling Point: 91-92°
Beilstein Reference: 505949
Merck Reference: 14,1554
UN No.: 2339
MDL No.: MFCD00000156
Formula:
H₃CBrCHCH₂CH₃ Peso molecolare: 137,02 g/mol Punto di ebollizione: 91…92 °C Punto di fusione: –112 °C Densità: 1,260 Flash Pt: 13 °C (55 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000156 CAS Number: 78-76-2 EINECS: 201-140-7 UN: 2339 ADR: 3,II Merck Index: 14,1554 |