Stampa…
2-Bromobutan 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
106781000 106785000 106780025
ACRO106781000EA 28.8 EUR
ACRO106781000 ACRO106785000 ACRO106780025
2-Bromobutan 99+%
2-Bromobutan
Formula: H₃CBrCHCH₂CH₃
Peso molecolare: 137,02 g/mol
Punto di ebollizione: 91 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000156
CAS Number: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01553
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4359 to 1.4379 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sensitivity (Test for Ni) Passes