2,3-Dibromobutane (±) + meso 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5408-86-6
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5126
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1718916
MDL No.: MFCD00000146
Formula:
H₃C(BrCH)₂CH₃ Punto di ebollizione: 166…167 °C Punto di fusione: –24 °C Densità: 1,760 Flash Pt: 123 °C (253 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000146 CAS Number: 5408-86-6 EINECS: 226-476-1 UN: 2810 |