Stampa…
2,2-Dibromopropano 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
186060050 186060500
ACRO186060050EA 88.8 EUR
ACRO186060050 ACRO186060500
2,2-Dibromopropano 98%
2,2-Dibromopropano
Formula: H₃CBr₂CCH₃
Punto di ebollizione: 114 °C (740 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,78 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00000119
CAS Number: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -66° to -69° (20°C, 589 nm) (1 % in EtOH)