Stampa…

1-Bromoundecane 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1-Undecyl bromide

224010250 224011000
ACRO224010250EA 45.7 EUR
ACRO224010250 ACRO224011000
1-Bromoundecane 98%
1-Bromoundecane
Formula: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
Peso molecolare: 235,21 g/mol
Punto di ebollizione: 137…138 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000223
CAS Number: 693-67-4
EINECS: 211-757-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR