Stampa…

1-Bromotetradecane per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18896.9050 8.18896.5000 8.18896.9020 8.18896.9030 8.18896.9090 8.18896.9162
8.18896.9050EA 0 EUR
8.18896.9050 8.18896.5000 8.18896.9020 8.18896.9030 8.18896.9090 8.18896.9162
1-Bromotetradecane per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Bromotetradecane
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000228
CAS Number: 112-71-0
EINECS: 203-999-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 4 - 6 °C
Molar Mass 277.28 g/mol
Boiling Point 175 - 178 °C (27 hPa)
Flash Point 149 °C
Refractive Index 1.4575 (20 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR