1-Bromotetradecane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 112-71-0
Molecular Formula: CH3(CH2)13Br
Formula Weight: 277.30
Flash Point: 158°(316°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 175-178°/20mm
Beilstein Reference: 1742640
MDL No.: MFCD00000228
Formula:
BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃ Punto di ebollizione: 175…178 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 4…6 °C Densità: 1,018 Flash Pt: 158 °C (316 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000228 CAS Number: 112-71-0 EINECS: 203-999-3 |