Stampa…
1-Bromopropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Bromuro di propile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01667.0005 8.01667.0250 8.01667.1000 8.01667.9034 8.01667.9050 8.01667.9060 8.01667.9017
8.01667.0005EA 20.2 EUR
8.01667.0005 8.01667.0250 8.01667.1000 8.01667.9034 8.01667.9050 8.01667.9060 8.01667.9017
1-Bromopropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Bromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₃
Peso molecolare: 122,99 g/mol
Punto di ebollizione: 71 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000254
CAS Number: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=3aea0b2dab34979dc413a99d13521f88810a2274&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 146 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.4341 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.4 - 9.1 %(V)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 490 °C