1-Bromopropano ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-94-5
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -110°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 505936
Merck Reference: 14,7845
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000254
Formula:
BrH₂CCH₂CH₃ Punto di ebollizione: 70…71 °C Punto di fusione: –110 °C Densità: 1,353 Flash Pt: 21 °C (70 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000254 CAS Number: 106-94-5 EINECS: 203-445-0 UN: 2344 ADR: 3,II Merck Index: 14,7845 |