Stampa…
1-Bromopropano 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromuro di propile
107310010 107312500 107315000 107310025
ACRO107310010EA 91.9 EUR
ACRO107310010 ACRO107312500 ACRO107315000 ACRO107310025
1-Bromopropano 99%
1-Bromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₃
Peso molecolare: 122,99 g/mol
Punto di ebollizione: 71 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –110 °C
Densità: 1,353 g/cm³
Flash Pt: –4,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000254
CAS Number: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=3aea0b2dab34979dc413a99d13521f88810a2274&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %