1-Bromopentane ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-53-2
Molecular Formula: CH3(CH2)4Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4436
Odour: Ether-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 127-129°
Beilstein Reference: 1730981
Merck Reference: 14,602
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000267
Formula:
BrH₂C(CH₂)₃CH₃ Punto di ebollizione: 127…129 °C Punto di fusione: –95 °C Densità: 1,215 Flash Pt: 31 °C (87 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000267 CAS Number: 110-53-2 EINECS: 203-776-0 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,602 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...