Stampa…
1-Bromottano 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
166815000 166810025
ACRO166815000EA 86.6 EUR
ACRO166815000 ACRO166810025
1-Bromottano 99%
1-Bromottano
Formula: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Punto di ebollizione: 201 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 1,11 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000276
CAS Number: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4508 to 1.4528 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %