1-Bromononane ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
1-Nonyl bromide
Purity: 99%
CAS No.: 693-58-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8Br
Formula Weight: 207.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 1733632
MDL No.: MFCD00000278
Formula:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ Punto di ebollizione: 200…201 °C Punto di fusione: –29 °C Densità: 1,086 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000278 CAS Number: 693-58-3 EINECS: 211-755-2 |