Stampa…
1-Bromononane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Nonyl bromide
107200250 107201000 107205000
ACRO107200250EA 29.2 EUR
ACRO107200250 ACRO107201000 ACRO107205000
1-Bromononane 97%
1-Bromononane
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Punto di ebollizione: 201 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -29 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000278
CAS Number: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes