1-Bromohexane ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Hexyl bromide
Purity: 99%
CAS No.: 111-25-1
Molecular Formula: CH3(CH2)5Br
Formula Weight: 165.08
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1731290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000271
Formula:
BrH₂C(CH₂)₄CH₃ Peso molecolare: 165,07 g/mol Punto di ebollizione: 156 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 1,176 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000271 CAS Number: 111-25-1 EINECS: 203-850-2 UN: 1993 ADR: 3,III |