Stampa…

1-Bromohexane 99+%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1-Hexyl bromide

107040025 107045000 107040100
ACRO107040025EA 128 EUR
ACRO107040025 ACRO107045000 ACRO107040100
1-Bromohexane 99+%
1-Bromohexane
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Peso molecolare: 165,07 g/mol
Punto di ebollizione: 154…158 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000271
CAS Number: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≤0.5 % Hexanol
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.1 % (as HBr)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR