1-Bromodecane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Decyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 112-29-8
Molecular Formula: C10H21Br
Formula Weight: 221.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -30°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1735227
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000221
Formula:
BrH₂C(CH₂)₈CH₃ Peso molecolare: 221,18 g/mol Punto di ebollizione: 238 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,067 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000221 CAS Number: 112-29-8 EINECS: 203-955-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |