1-Bromodecane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
BrH₂C(CH₂)₈CH₃ Punto di ebollizione: 238 °C (1013 hPa) Densità: 1,06 g/cm³ Flash Pt: 94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000221 CAS Number: 112-29-8 EINECS: 203-955-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | 97.5 % |