Stampa…
1-Bromobutan ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Butyl bromide
A10696.0C A10696.0E A10696.36
A10696.0CEA 366 EUR
A10696.0C A10696.0E A10696.36
1-Bromobutan ≥98%
1-Bromobutan
Purity: 98+% CAS No.: 109-65-9 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.03 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 1.275 Refractive Index: 1.4400 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -112° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 1098260 Merck Reference: 14,1553 UN No.: 1126 MDL No.: MFCD00000260
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Peso molecolare: 137,02 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1,275
Flash Pt: 20 °C (68 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000260
CAS Number: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1553