1-Bromobutan 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Butyl bromide
106770010
106772500
106770025
106770100
106770500
ACRO106770010EA
106
EUR
ACRO106770010
ACRO106772500
ACRO106770025
ACRO106770100
ACRO106770500
1-Bromobutan 99%
1-Bromobutan
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₃ Punto di ebollizione: 100…104 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –112 °C Densità: 1,27 g/cm³ Flash Pt: 10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000260 CAS Number: 109-65-9 EINECS: 203-691-9 UN: 1126 ADR: 3,II Merck Index: 13,01552 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4384 to 1.4404 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Gravimetry | ≥99.0 % |
Suitability | (for Ni determination) Passes test |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in ethanol) |