Stampa…
1,6-Dibromohexane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02921.0250 8.02921.9015
8.02921.0250EA 91.9 EUR
8.02921.0250 8.02921.9015
1,6-Dibromohexane per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,6-Dibromohexane
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000272
CAS Number: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -85 °C
Molar Mass 243.96 g/mol
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5066 (20 °C, 589 nm)
Density 1.61 g/cm3 (20 °C)