Stampa…
1,6-Dibromohexane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13417.22 A13417.36
A13417.22EA 27.1 EUR
A13417.22 A13417.36
1,6-Dibromohexane ≥97%
1,6-Dibromohexane
Purity: 97+% CAS No.: 629-03-8 Molecular Formula: Br(CH2)6Br Formula Weight: 243.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5075 Odour: Odourless Melting Point: -2° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1236322 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000272
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Punto di ebollizione: 242…244 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,610
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000272
CAS Number: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III