Stampa…
1,6-Dibromohexane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
112811000 112815000 112810025
ACRO112811000EA 36.4 EUR
ACRO112811000 ACRO112815000 ACRO112810025
1,6-Dibromohexane 98%
1,6-Dibromohexane
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Punto di ebollizione: 243 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,58 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000272
CAS Number: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5056 to 1.5076 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)