1,5-Diaminopentane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₄N₂ Punto di ebollizione: 180°C Densità: 0,9174 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 63°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008239 CAS Number: 462-94-2 EINECS: 207-329-0 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 14,01609 |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |